Learn More
4-Brom-2-Ethylbenzol-1-Sulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 283.57 |
Reinheit (%) | 95% |