Learn More
Ansell™ Schwere gelbe Neptune™ Handschuhe der Serie 70-225
Verbesserte Empfindlichkeit und Passform bei erhöhter mechanischer Festigkeit.
Marke: Ansell™ 70225070
194.62 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Hightech-Dupont™ Kevlar™ aramid fiber-Para-Aramid-Kurzfasern
- Die Neptune-Beschichtung sorgt für die flüssigkeitsabwehrende Funktion der Handschuhfasern
- Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Hautreizungen
- Kurzfasern für erhöhten Komfort
- Frotteeschlaufen-Technik für verbesserte Wärmedämmung
- Dicke Schicht für eine hohe Stoßdämpfung
- Beidhändig
- Waschbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Neptune™ | |
Neptune™ | |
7 | |
Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser | |
144 Paar |
Normen der KATEGORIE III EN 388: 254 X, EN 407, ANSI | |
Schwere Handschuhe | |
Strick | |
DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
Sehr guter Schnittschutz |