Learn More
Aluminiumlactat, 90 bis 95 %, enthält ≈ 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050618
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 18917-91-4 | C9H15AlO9 | 294.19 g/mol
It is used as a skin moisturizer lotion to treat dry, scaly, itchy skin, reagent in biological activity studies of aluminum and in sol-gel processing. Also used in fire foam. Aluminum L-Lactate has been used to inject aluminum into rabbits. Aluminum L-Lactate has been shown to decrease human enamel dissolution in a pH 4 acetate buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18917-91-4
Summenformel C9H15AlO9
Molekulargewicht (g/mol) 294.19
MDL-Nummer MFCD20529175
InChI-Schlüssel VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYNA-K
IUPAC-Name Bis[(2-Hydroxypropanoyl)oxy]alumanyl 2-Hydroxypropanoat
SMILES CC(O)C(=O)O[Al](OC(=O)C(C)O)OC(=O)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum lactate
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Merck Index 14,348
Löslichkeitsinformationen Very soluble in cold water
Formelmasse 294.2
Reinheit (%) 90 to 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains ≈5% water
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum lactate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.