Learn More
Aluminiumoxid, Gamma-Phase, Alpha-Phase, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048411
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide finds use as catalyst in organic synthesis and chromatography. It is used as an ingredient in sunscreen lotions and paints. It is also used in the manufacture of abrasives, refractories, ceramics, filler for plastics, dosimeter, spark plug insulators, and electrical insulators. Aluminum oxide is used widely to produce aluminum metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2045°C
Namenshinweis gamma-phase, alpha-phase
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,356
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,ethanol and ether
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.965 g/mL