Learn More
Azomethin H, MP Biomedicals™
383.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5941-07-1 |
---|---|
Summenformel | C17H14NNaO9S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 463.41 |
MDL-Nummer | MFCD00149588 |
InChI-Schlüssel | BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M |
Synonym | 8-Hydroxy-1 -(salicylidenamino)naphthalin-3, 6 Disulfonsäure Mononatriumsalz, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylidenamino)-Naphthalen-2, 7-Disulfonsäure Mononatriumsalzhydrat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11437532
|
MP Biomedicals
0215416910 |
10 g |
383.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
5941-07-1 | |
463.41 | |
BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M |
C17H14NNaO9S2 | |
MFCD00149588 | |
8-Hydroxy-1 -(salicylidenamino)naphthalin-3, 6 Disulfonsäure Mononatriumsalz, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylidenamino)-Naphthalen-2, 7-Disulfonsäure Mononatriumsalzhydrat |
Spezifikation
Azomethin H | |
5941-07-1 | |
Extinktionskoeffizient max.: 237 nm C = 0.01 % ≥50, 000 (Lit.) | |
MFCD00149588 | |
BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M | |
4-Hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]naphthalen-2,7-Disulfonsäure; Natrium | |
123134089 | |
Orange |
Chemie | |
1.04 | |
C17H14NNaO9S2 | |
8-Hydroxy-1 -(salicylidenamino)naphthalin-3, 6 Disulfonsäure Mononatriumsalz, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylidenamino)-Naphthalen-2, 7-Disulfonsäure Mononatriumsalzhydrat | |
C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.[Na].[Na] | |
463.41 | |
423.4 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 227-698-1
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern.
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate