Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polystop™ Tropfflaschen
Verhindert Splittern der Tropfvorrichtung bei erneutem Einsetzen in Tropfflasche
Marke: Bel-Art™ F11604-0060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Tropfpipette lässt sich leicht lösen, während der Stopfen im Flaschenhals fest sitzt und so einen sicheren Rücklaufraum für die Tropfpipette bietet
- Polypropylenstopfen
- Die Flasche aus Klarglas hat einen geschliffenen T-Ausschnitt, und die Tropfflasche verfügt über eine weiche Vinylpipette
- Zerlegbar für eine einfache Reinigung
Spezifikation
60 ml (2 oz.) | |
2 oz. | |
Glas | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
50 mL | |
No | |
Cylindrical | |
Dropping Bottle | |
3.09 in. | |
42.4 mm |
60 ml | |
Durchsichtig | |
1 Ea. | |
Yes | |
Reusable | |
0.002 oz. | |
Narrow, Threaded | |
78.5 mm | |
1.67 in. | |
Polypropylen | |
Threaded |