Learn More
Black Eriochrome T, Chem Lab™
Spezifikation
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
---|---|
Geruch | Specific |
Farbe | Black |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Spezifikation
Soluble in water | |
Black | |
Flüssig |
Specific | |
1 L |