Learn More
Fisherbrand™ Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit breiter Form und Ausgießer
Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit. Fisherbrand™ Viereckige Becher für hohe Beanspruchung aus Expansionsborosilikatglas 3.3 sind mit einem anwenderfreundlichen Ausguss versehen.
Marke: Fisherbrand™ SPFS64005-400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die dickwandige Konstruktion gewährleistet eine höhere mechanische Festigkeit
- Vollständig aus 3.3 Expansionsborosilikatglas
- Verstärkter Rand mit „easy pour“-Tülle
- Graduierung auf weißer Keramikmarkierungsfläche
- Einheitliche Wandstärke für optimale Durchsichtigkeit
Spezifikation
400 ml | |
Ausguss | |
Becher | |
Weiße Keramik |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
10 | |
Ja | |
Flache Form |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu