Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromophenolblau, ACS
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
21.55 € - 120.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 115-39-9 |
---|---|
Summenformel | C19H10Br4O5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 669.96 |
MDL-Nummer | MFCD00005875 |
InChI-Schlüssel | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 8272 |
ChEBI | CHEBI:59424 |
IUPAC-Name | 2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11362888
|
Thermo Scientific Chemicals
032641.03 |
1 g |
21.55 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11352888
|
Thermo Scientific Chemicals
032641.06 |
5 g |
39.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11342888
|
Thermo Scientific Chemicals
032641.14 |
25 g |
120.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Bromophenol blue is used as a tracking dye in electrophoresis, as a color marker in gel electrophoresis and polyacrylamide gel electrophoresis. As a biological stain, it plays an important role to stain proteins and nucleic acids. It acts an intermediate and an acid-base indicator in the pH range 3.0 to 4.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
115-39-9 | |
669.96 | |
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:59424 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
C19H10Br4O5S | |
MFCD00005875 | |
8272 | |
2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
Spezifikation
Bromophenol Blue | |
115-39-9 | |
MFCD00005875 | |
141444 | |
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-Dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phenol | |
8272 | |
669.98 | |
Kristallin |
270°C (decomposition) | |
C19H10Br4O5S | |
61698 | |
Freely soluble in NaOH; Soluble in sodium hydroxide,alcohol,benzene,and acetic acid; Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br | |
669.96 | |
CHEBI:59424 | |
ACS |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 204-086-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SJ7453000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen