Learn More
Cadmiumnitrat-Tetrahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051662
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmium nitrate tetrahydrate is used in Photographic emulsions, coloring glass and porcelain, laboratory reagent, and the production of other cadmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-68-1
Summenformel CdH2N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 238.44
MDL-Nummer MFCD00149626
InChI-Schlüssel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
PubChem CID 56924536
ChEBI CHEBI:86156
IUPAC-Name Cadmium(2+);Dinitrat;Tetrahydrat
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 132°C
Chemischer Name oder Material Cadmium nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 59°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3087
Merck Index 14,1622
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.(109g/100ml)at 0 C and (326g/100ml)at 60 C.Soluble in ammonia,acetone and alcohol.
Formelmasse 308.47 (236.41 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Schwach
Dichte 2.45 g/mL