Learn More
Caesiumchlorid, 99.5+ %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072892 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
CLCs, CAS-Nummer 7647-17-8, 1 kg, 1290 °C, weiß, 168,36 g/mol, 646 °C, 10955, Kunststoffpulverbehälter, 5 bis 9, Pulver, massiv
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290°C
Schmelzpunkt 646°C
Farbe Weiß
pH 5 to 9
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 25 g
Formelmasse 168.36g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.