Learn More
Thermo Scientific™ Kompakter digitaler Mikrotiterplattenschüttler
Unser Mikrotiterplatten-Schüttler besticht durch besondere Effizienz und kann bis zu vier Mikrotiterplatten in einem Vorgang schütteln.
1054.70 €
Spezifikation
Orbit | 3 mm |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 4 kg |
Genauigkeit der Drehzahlregelung | ± 15 U/min bei 500 U/min |
Drehzahlbereich | 150 bis 1200 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15258844
|
Thermo Scientific™
88880024 |
Kabel-Set mit verschiedenen Steckern | N/A | ||||||
Beschreibung
Machen Sie sich die Wirksamkeit dieses Thermo Scientific™ Compact Digital Mikrotiterplattenschüttlers zunutze. Auf diesen Schüttler können Sie bis zu vier Mikrotiterplatten gleichzeitig platzieren.
Kompaktes Design, ideal für Inkubatoren (ohne CO2), Kammern und Kühlschränke (bis zu 60 °C)- Digitalanzeige ermöglicht einfache Ansicht
- Zeitschaltuhrbereich: Kontinuierlich oder 1 min bis 99 h, 59 min
- Automatische Überlastabschaltung: 4.4 kg (9.7 lbs.)
Spezifikation
3 mm | |
± 15 U/min bei 500 U/min | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
4 bis 60 °C | |
8.8 lbs. | |
13 Zoll | |
329 mm | |
5 in., 127 mm | |
127 mm | |
249 mm | |
7.7 kg | |
1 min bis 99 h 59 min/Dauerbetrieb |
4 kg | |
150 bis 1200 U/min | |
100 bis 240 V | |
Schüttler | |
50/60 Hz | |
7.3 Zoll | |
185 mm | |
5 in. | |
9.8 Zoll | |
17 lbs. | |
Digital | |
2 Jahre |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.