Learn More
Thermo Scientific™ Datenausgänge für Ultratiefkühlgeräte
Statten Sie Ihre Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte mit Schnittstellen zur Datenübertragung aus, um die Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
Marke:  Thermo Scientific™ 195899
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11339301
  • 593.96 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
Statten Sie Ihre Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte mit Schnittstellen zur Datenübertragung aus, um die Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
RS-232:
  • Eine RS-232-Schnittstelle und 4 bis 40 mA-Analogausgänge gehören bei Thermo Scientific™ Forma™ Tiefkühlgeräten der Serie 8600 zur Grundausstattung. Diese optionalen Zusatzmodule sind an spezielle Bedürfnisse anpassbar.
  • RS-232 ermöglicht eine Verbindung zu einem Computer, Schreiber oder unabhängigen Überwachungssystem, und RS-485 ermöglicht eine direkte Verbindung zum Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535
Hinweis:
RS-232 ist nicht kompatibel mit dem Forma Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausgabe
Revco™ CxF, HERAfreeze™ HFC, Monitor/Alarmsystem Modell 1535, TSC-Serie
Alarm, Schreiber
0/5 V