Learn More
Di-n-Butyltindilaurat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080315
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltin dilaurate is used as a catalyst for the production of polyurethanes as well as for the transesterification reactions. It is involved in the vulcanization of silicones and a stabilizer in polyvinyl chloride (PVC). It acts as a rust inhibitor for polyurethanes, polyols, silicones and as a fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-58-7
Summenformel C32H64O4Sn
MDL-Nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin dilaurate
Schmelzpunkt <10°C
Farbe Gelb
Dichte 1.066 g/mL
Siedepunkt >204°C (12 mmHg)
Flammpunkt 235°C (455°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brechungsindex 1.473
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene and ether; Imiscible with water and methanol.
Formelmasse 631.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit