Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, GL, starkwandig, ergänzend zur DIN 12 216
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate bei höheren Anforderungen an die mechanische Festigkeit.
Marke: DWK Life Sciences 286254009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Starkwandige DURAN™ Glasgewinderohre mit GL Gewinde sind ergänzend zur DIN 12216 und werden zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet. In 5 Größen verfügbar.Das verfügbare Zubehör ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.- mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12221
- Starkwandig
- Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
- Fettfreies Arbeiten
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
50/Pk. | |
16 mm | |
2.5 mm |
Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten | |
GL 18 |