Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, GL, starkwandig, ergänzend zur DIN 12 216
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate bei höheren Anforderungen an die mechanische Festigkeit.
Marke:  DWK Life Sciences 286256807
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30286581
  • 342.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Starkwandige DURAN™ Glasgewinderohre mit GL Gewinde sind ergänzend zur DIN 12216 und werden zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet. In 5 Größen verfügbar.Das verfügbare Zubehör ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
  • mit genormtem GL Gewinde nach DIN 12221
  • Starkwandig
  • Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
  • Fettfreies Arbeiten
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50/Packung
22 mm
2,5 mm
Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten
GL 25