Learn More
ESRRG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | ESRRG |
---|---|
Konzentration | 0.24 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16892474
|
Proteintech
14017-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16882474
|
Proteintech
14017-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human ESRRG.
Estrogen-related receptor gamma (ERRG, ERR3, NR3B3) is an orphan member of the nuclear hormone receptor superfamily. ERRG acts as a transcription activator in the absence of a bound ligand. It binds specifically to an estrogen response element and activates reporter genes controlled by estrogen response elements. ERRG also induces the expression of PERM1 in the skeletal muscle.Spezifikation
ESRRG | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P62508, P62509, P62510 | |
2104, 26381, 360896 | |
ESRRG Fusion Protein Ag5127 | |
Primary | |
-20°C | |
ESRRG |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ERR gamma 2, ERR3, ERRG2, ERRgamma, ESRRG, estrogen related receptor gamma, KIAA0832, NR3B3 | |
Esrrg | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |