Learn More
Ethylalkohol, pure 200 proof (besteuert), erfüllt USP-Testspezifikationen, nur für den Inlandsverkauf in Irland und Großbritannien, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylalkohol, rein (besteuert) |
Schmelzpunkt | -114 °C |
Namenshinweis | Erfüllt die USP-Testspezifikationen für den Inlandsverkauf in Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien |
Extinktion | max. 0.10 270 bis 340 nm, max. 0.30 250 bis 260 nm, max. 0.40 bei 240 nm |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 0.790 - 0.791 g/cm3 |
Siedepunkt | 78 °C bis 79 °C |
Menge | 2.5 l |
Flammpunkt | 12 °C |
Verpackung | Glasflasche |