Learn More
Masterflex™ Buchsen-Gewindeadapter
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke: Masterflex™ 31702-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese einfachen, kostengünstigen Anschlüsse lassen sich mit unseren flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
- Stecknippelanschlüsse sind in einer Vielzahl von Größen, Materialien und Konfigurationen erhältlich, von geraden Verbindungsstücken über Winkelstücke mit Gewinde bis hin zu verzweigten T-Stücken.
- Für viele Formulierungen ist ein kostenloses Zertifikat zur Harzkonformität erhältlich.
Spezifikation
Anschluss x NPT (F) | |
10/Pckg. | |
Innengewindeadapter 1/4 Zoll x 1/4 Zoll |
Nylon | |
Ethylenoxid |