Learn More
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 18 l, -50 °C, Spülventil
BIOPHARMA
FreeZone™ Konsolen-Gefriertrockner (18 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
Marke:  Labconco™ 701812130
32184.37 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15762787
  • 32440.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil
Benötigt : Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Beschreibung
Beschreibung
FreeZone™ Konsolen-Gefriertrockner (18 l) sind für die Gefriertrocknung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
  • Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 18 l Eis auf, bevor es auftaut
  • −50°C-Sammelbehälter ist für wässrige Proben geeignet
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss Die Konsole bietet im Inneren Platz für eine Vakuumpumpe und den FreeZone™ Stoppering Tabletttrockner auf (Pumpe und Tabletttrockner separat erhältlich)
  • Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
  • Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Das Sichtfenster an der Vorderseite macht die Überwachung des Öls der Vakuumpumpe zum Kinderspiel
  • Die exklusiven FreeZone™ Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
  • Enthält ein Spülventil zum Trennen der Vakuumpumpe vom Gefriertrockner
  • Weitere Optionen: Integrierte Mini-Vakuumtrockenkammer aus Edelstahl mit Steuerung bis +60 °C
Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 l/min. Trocknungszubehör und gefriergetrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr.61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
0
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
29.6 Zoll
31,8 in.
36,6 in.
Schuko
60 Hz
131,54 kg
18 l (vor dem Auftauen)
-50 °C
Stahl
PTFE-beschichteter Sammelbehälter, Spülventil
75,1 cm
80,7 cm
92,9 cm
230 V
290 lb.