Learn More
GAD65 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GAD65
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16891355
Unterlagen ansehen
Proteintech
21760-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16881355
Unterlagen ansehen
Proteintech
21760-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to GAD2.
GAD65 (glutamic acid decarboxylase-65) are present in autoimmune disorders such as insulin-dependent (type1) diabetes mellitus (IDDM), stiff man syndrome and polyendocrine autoimmune disease. Auto-antibodies to GAD65 are present in 60-70% of individuals with newly diagnosed IDDM and thus are important markers for disease activity. These auto-antibodies usually recognize conformation-dependent regions on GAD65 and rarely bind to the second isoform, GAD67. Auto-antibodies to GAD67 are found in only 15% of recent-onset IDDM patients and most of this binding can be blocked with GAD65, suggesting shared epitopes between the two isoforms of GAD.
Spezifikation
Spezifikation
GAD65
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P48320, Q05329, Q05683
14417, 24380, 2572
GAD65 Fusion Protein Ag16251
Primary
-20°C
GAD2
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GAD 65, GAD2, GAD65, Glutamate decarboxylase 2
Gad2
IgG
Antigen Affinity Chromatography