Learn More
Honeywell Safety Products™ Solarpro, Supra-Dura™ Linsengläser
Click to view available options
Produkttyp:
Schutzbrillen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reduziert Blendlicht und Ermüdung der Augen.
- Dank der fortschrittlichen Supra-Dura™ Antikratz-Beschichtung sind die Gläser kratzfest. Die Gläser sind 5x länger kratzfest als Gläser mit anderen auf dem Markt erhältlichen Beschichtungen (mittels Bayer-Abrieb-Testverfahren durchgeführter Vergleichstest der Langlebigkeit der Gläser, die abhängig von Umgebung und Anwendung variieren kann).
- 100 dielektrisch. Zur Verwendung in elektrischen Umgebungen.
- Das sportliche, umschließende Design bietet eine hervorragende periphere Sicht und Seitenschutz.
- Weiche, gepolsterte Bügel und Nasenstück für eine bequeme, rutschfeste Passform.
- Stufenweise verstellbare Bügel für eine einfache Anpassung des Brillenglaswinkels und eine verbesserte Passform.
- In vielen verschiedenen Glastönungen erhältlich, unter anderem auch verspiegelt, polarisiert und photochrom.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer C9114.2B-D, EC-Bescheinigungsnummer C9114.2B-D, Zertifizierungen EN 166 |
Objektivtyp | Supra-Dura™ Scratch-resistant |
Linsenbeschichtung | Stoßfest, Kratzfest |
Beschreibung | Dielektrisch |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Baustelle, Petrochemie und Versorgungswesen. |
Rahmenfarbe | Grau |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Nylon, TPR |