Learn More
Logistik™ Weiße Unisex-Laborkittel im Howie-Stil mit Strickbündchen
Mit zwei Taschen im unteren Bereich. Logistik Unicorp™ weiße Unisex-Labormäntel im Howie-Stil mit gestrickten Bündchen verfügen über einen sich überlappenden Druckknopf-Frontverschluss für mehr Schutz.
Marke: Logistik™ 441YH-V6WH-88XS
Beschreibung
Mit zwei Taschen im unteren Bereich.Logistik Unicorp™ weiße Unisex-Labormäntel im Howie-Stil mit gestrickten Bündchen verfügen über einen sich überlappenden Druckknopf-Frontverschluss für mehr Schutz.
- Laborkittel im Howie-Stil
- Gestrickte Bündchen
- Weiß
- Zwei Taschen im unteren Bereich
- Druckknopfverschluss vorne mit Überlappung
- Polyester/Baumwolle
- Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Unisex | |
Weiß | |
Reusable | |
Howie | |
Rund | |
88cm |
Extraklein | |
Polyester/Baumwolle, Baumwolle | |
Gestrickt | |
Unsteril | |
2 | |
Mit zwei unteren Taschen und überschlagbaren Knopfverschluss an der Vorderseite | |
Polyester, Baumwolle |