Learn More
HUBER HTS 6 Wärmetauscher
Diese kompakten Umwälzkühler stellen einen Kühlkreislauf mit stabilem Druck und Förderstrom zur Verfügung. Da keine aktive Kältemaschine vorhanden ist, sind die Geräte laufruhig und energiesparend und stellen eine preisgünstige Alternative zu herkömmlichen Umwälzkühlern dar.
Marke:  HUBER 3011.0002.01
Artikelnummer. 13332079
  • 10235.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HTS 6 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Wärmetauscher
  • Temperaturbereich: 3°bis 95 °C
  • Kühlleistung bei 20 °C: 6kW
  • Max. Förderdruck 2. 5bar.
  • Max. Förderung 25 l/min
  • Pumpenverbindung: G3/4 Stecker
  • Stromversorgung: 200–240 V 1∼/2∼, 50/60 Hz
  • Allgemeiner Alarm über PoKo (spannungsfreie Kontakte)
  • Überwachung der Durchflusstemperatur
  • Füllstandsüberwachung
  • Thermoflüssigkeit – Primärkreiswasser 3/20 °C (max. 6 bar)
  • Thermoflüssigkeit – Sekundärkreiswasser 3 °C bis 95 °C
Spezifikation
Spezifikation
5°bis 40 °C
6 kW (bei 20 °C)
Zirkulation
2,5 bar
±0,1 °C
400 mm
491 mm
200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
50/60 Hz
Ethernet
25 l/min
3°bis 95 °C
HTS 6
Ja
529 mm
34 kg
220/240 V