Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human IL-1 Beta Protein
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
137.00 € - 2701.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3553 |
---|---|
Molekulargewicht | 18 and 25 kDa, monomer, glycosylated |
Spezies | Human |
Rekonstitution | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
Inhalt und Lagerung | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16891346
|
Proteintech™
HZ-1164-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16881346
|
Proteintech™
HZ-1164-100UG |
100 μg |
538.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16871346
|
Proteintech™
HZ-1164-1000UG |
1000 μg |
2701.00 €
1000 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Spezifikation
3553 | |
Human | |
Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. | |
Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system | |
> 95% |
18 and 25 kDa, monomer, glycosylated | |
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). | |
Typically ≤ 0.05 ng/mL EC50 | |
Lyophilized |