Learn More
Ansell HyFlex™ schnittfeste, ölabweisende Nitrilhandschuhe mit beschichteten Handflächen
Besonders leichte, schnittfeste und ölabweisende Handschuhe mit verstärkter Daumenbeuge, die bis zu 12-fache Langlebigkeit auch bei verschleißträchtigen Arbeiten bietet
Marke: Ansell 11931080
168.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die RIPEL-Technologie™ verhindert den Kontakt von Öl mit der Haut, sodass die Hände sicher und trocken bleiben
- Bietet Schutz vor Schnittverletzungen und leichter bis schwerer Öleinwirkung für zahlreiche Anwendungen
- Ermöglicht Fingerfertigkeit und hohen Tragekomfort dank ZONZ-Technologie
- ANSELL GRIP™ Technologie für sichere Handhabung in trockenen bis öligen Anwendungen
- FORTIX Technologie für eine längere Lebensdauer des Produkts und einen verbesserten Schutz mit bis zu 12x mehr Haltbarkeit im Daumenloch
- Das ultraleichte Design im 18 Gauge-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
- Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
Compliance
EN 388 , ANSI A2 , ANSI 4
Spezifikation
ANSI 4 | |
Gestrickt | |
Schwarz | |
Specific | |
Dyneema Diamond | |
8 | |
Inspektion, Montage, Befestigungskomponenten, Reparatur und Wartung von Geräten, Automobilanwendungen, Presswerkbetrieb | |
Specific | |
Dyneema™ Diamond-Technologie | |
ISO 188889 | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
verstärkt | |
21,2 cm |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Nitrilschaum | |
ANSI A2 | |
Yes | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:4X42B | |
Unisex | |
Ansell GRIP™ Technologie | |
Lined | |
11931080 | |
HyFlex™ 11-391 | |
8,3 in. |