Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Cool pH Electrodes
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor rated to -30°C, making it ideal for measuring cold samples.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343174
361.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Kalte Proben: Messung bis zu -30 °C möglich
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Unbewegliche Glasmuffe, nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185)
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Kaltproben | |
Unbewegliche Glasmanschette | |
1 bis 11 | |
Kombinationselektrode | |
Proben bis zu einer Temperatur von minus 30 Grad Celsius | |
ARGENTHAL mit Ag+-Falle | |
InLab™ Kühl | |
FRISCOLYT-B | |
-30 bis +80 °C | |
120 mm | |
12 mm |
S7 | |
Glas | |
-30 °C° bis +80 °C° | |
FRISCOLYT-B | |
S7 auf BNC (30281915) | |
LoT-Glas | |
< 20 s | |
-22 ° bis +176 °F | |
4,72 in. | |
0,47 in. |