Learn More
Lab Vision™ Tris-gepufferte Kochsalzlösung und Tween 20 (20X)
Nutzen Sie mit der Epredia™ Lab Vision™ Tris-gepufferten Salzlösung und TWEEN™ 20 (20X) einen Waschpuffer für Immunmarkierungsverfahren.
31.85 € - 380.00 €
Spezifikation
Produkttyp | TBS with Tween (TBST) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anatomical Pathology |
Konzentration | 20X |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12633977
|
Epredia
TA-125-TT |
125 mL | N/A | ||||||
10419674
|
Epredia
TA-999-TT |
1000 ml | N/A | ||||||
12880375
|
Epredia
TA-999-TT |
1000 ml |
380.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nutzen Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tris-gepufferten Salzlösung und Tween™ 20 (20X) die Vorteile eines Waschpuffers zur Immunmarkierung.
- Tween 20 wird zugegeben, um den Waschschritt zu verbessern, mit dem Resultat, dass die nicht-spezifische Hintergrundfärbung reduziert wird.
- Tween 20 verbessert die Reagenzverteilung auf den Objektträgern.
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Ab dem Datum der Herstellung 2 Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.
Spezifikation
TBS with Tween (TBST) | |
Anatomical Pathology | |
20X | |
Raumtemperatur |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen