Learn More
MAN1A2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MAN1A2
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16892514
Unterlagen ansehen
Proteintech
14049-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16882514
Unterlagen ansehen
Proteintech
14049-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Involved in the maturation of Asn-linked oligosaccharides. Progressively trim alpha-1, 2-linked mannose residues from Man(9)GlcNAc(2) to produce Man(5)GlcNAc(2).
Spezifikation
Spezifikation
MAN1A2
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
O60476
10905
MAN1A2 Fusion Protein Ag5240
Primary
-20°C
MAN1A2
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Alpha 1,2 mannosidase IB, MAN1A2, MAN1B
MAN1A2
IgG
Antigen Affinity Chromatography