Learn More
Methylmagnesiumchlorid, 3 M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 mol
11 mol
Packungsgröße:
0.25 Mol
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylmagnesium chloride |
Farbe | Braun bis Grün |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 0.25 mol |
Strukturformel | CH3MgCl |
UN-Nummer | UN3399 |
Beilstein | 3587199 |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in hydrocarbons |
Formelmasse | 74.81 |