Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220.25 g/mol
87.55 € - 686.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 299953-00-7 |
---|---|
Summenformel | Gehäuse C10H8N2O2S |
Synonym | cis-5-(4-Hydroxybenzyliden)-2-imin-4-thiazolidinon; |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15478739
|
Thermo Scientific Chemicals
J67462.#0 |
5 mg |
87.55 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15498739
|
Thermo Scientific Chemicals
J67462.MF |
50 mg |
686.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15488739
|
Thermo Scientific Chemicals
J67462.MA |
10 mg |
165.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
299953-00-7 | |
Gehäuse C10H8N2O2S | |
cis-5-(4-Hydroxybenzyliden)-2-imin-4-thiazolidinon; |
Spezifikation
Orange | |
299953-00-7 | |
220,25g/mol | |
Feuchtigkeitsempfindlich | |
YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one | |
95% |
-30°bis -10 °C | |
Gehäuse C10H8N2O2S | |
cis-5-(4-Hydroxybenzyliden)-2-imin-4-thiazolidinon; | |
Fest | |
NC1=NC(=O)C(S1)=CC1=CC=C(O)C=C1 | |
220.25 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at -20°C; Store under Nitrogen