Learn More
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Behalten Sie Proben in der geschlossenen Sammelflasche, bis der Stopfen durch Betätigen der Steuerkette entfernt wird. Der Sampling Systems™ Multi Dipper 2 ist der ideale Probenehmer zum Entnehmen flüssiger Proben aus verschiedenen Ebenen.
677.00 € - 815.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schöpflöffel |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Enthält | 3 HDPE-Probenahmeflaschen |
Kapazität (metrisch) | 3 x 250 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitsprobenahme |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15829341
|
Sampling Systems™
5045A-1000 |
1000 mm |
677.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15839341
|
Sampling Systems™
5045A-1500 |
1.500 mm |
749.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15849341
|
Sampling Systems™
5045A-2000 |
2000 mm |
815.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Probenehmerrahmen, Steuerketten und Schäkelbolzen sind aus Edelstahl gefertigt
- Die Probenflaschen sind aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gefertigt
- Die ideale Lösung für die Entnahme von flüssigen Proben aus verschiedenen Ebenen
- Die Probenentnahmeflaschen bleiben geschlossen, bis der Bediener die Stopper mithilfe der Steuerkette entfernt
Spezifikation
Schöpflöffel | |
3 HDPE-Probenahmeflaschen | |
Flüssigkeitsprobenahme |
Edelstahl (316L) | |
3 x 250 ml |