Learn More
MUTED/BLOC1S5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MUTED/BLOC1S5
Konzentration 0.38 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16802615
Unterlagen ansehen
Proteintech
24015-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16892605
Unterlagen ansehen
Proteintech
24015-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a component of BLOC-1 (biogenesis of lysosome-related organelles complex 1). Components of this complex are involved in the biogenesis of organelles such as melanosomes and platelet-dense granules. A mouse model for Hermansky-Pudlak Syndrome is mutated in the murine version of this gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Read-through transcription exists between this gene and the upstream EEF1E1 (eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1) gene, as well as with the downstream TXNDC5 (thioredoxin domain containing 5) gene.
Spezifikation
Spezifikation
MUTED/BLOC1S5
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8TDH9
63915
MUTED/BLOC1S5 Fusion Protein Ag21226
Primary
-20°C
BLOC1S5
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BL1S5, BLOC1S5, MU, MUTED, muted homolog (mouse), Protein Muted homolog
BLOC1S5
IgG
Antigen Affinity Chromatography