Learn More
Decon™ Neutracon
Decon Neutracon, Menge: 5000 ml, braun, Format: Flüssig, pH-Bereich: 7,5, Viskosität: 55,0 cps bei 23 °C
Marke: Decon™ NEU5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Decon Neutracon, Menge:5.000 ml, bernsteinfarben, Aggregatzustand:Flüssig, pH-Wertebereich:7,5, Viskosität:55,0 cps bei 23 °C
Biologisch abbaubares, nahezu neutrales, flüssiges und oberflächenaktives Mittel, frei von Phosphat, Enzymen und Chlorbleiche. Vollständig wasserlöslich und kann weder Calcium noch Magnesium oder Eisen fällen. Die Lösungen sind in der Luft vollständig stabil und absorbieren kein CO&superscript_2;. Kann in Verbindung mit wasserlöslichen Lösungsmitteln verwendet werden. Eine Lösung von 13 % eignet sich für die meisten Reinigungszwecke. Durch Erwärmung der Lösung oder Verwendung in einem Ultraschallreinigungsbad kann die Reinigungszeit deutlich reduziert werden. Speziell entwickelt für die Reinigung/Dekontamination von Nichteisenmetallen, weichem Silikatglas, Polymeroberflächen und anderen Materialien, die durch saure oder alkalische Reinigungsmittel korrodiert, geätzt, degradiert, verfärbt oder geschädigt werden können.Spezifikation
Flüssig | |
Bernsteinfarbig | |
55,0 cps bei 23 °C |
7.5 | |
Phosphat, Enzym, frei von Chlorbleiche, Wasser | |
5000 ml |