Learn More
Nitrobenzol, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120629 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
10 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-95-3
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.111
MDL-Nummer MFCD00007043
InChI-Schlüssel LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzol, Nitro, Mirbanöl, Mirban-Essenz, Nitro-Benzol, Nitrobenzol, Mononitrobenzol, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC-Name Nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzol
Schmelzpunkt 5 °C bis 6 °C
Farbe Gelb
Dichte 1.196 g/ml bei 25 °C
pH 8.0 bis 8.5 (bei 1.0000 g/l 20.0 °C)
Siedepunkt 210 °C bis 211 °C
Explosionsgrenze 0.4
Flammpunkt 88 °C (190.4 °F)
Zündpunkt 899 °F
Geruch Stechend
Verpackung Glasflasche
Menge 1 l
UN-Nummer UN1662
Beilstein 507540
Dampfdichte 4.2 (vs. Luft)
Formelmasse 123.11 mol
Dampfdruck 0.15 mmHg (20 °C), 50 mmHg (120 °C)
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Klare Flüssigkeit