Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Thermo Scientific™ Nunc™ Rollerflaschen aus Polystyrol ermöglichen eine zuverlässige Züchtung von Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 141744
221.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11727634
  • 310.00 € / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-02-2026
Beschreibung
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
Merkmale:
  • Einteilige Ausführung eliminiert das Auslaufrisiko durch Schweißnähte.
  • Flache und tiefe Griffmulden ermöglichen eine ausgezeichnete manuelle und automatische Handhabung.
  • Firmeneigener Fertigungsprozess gewährleistet größere Stoßfestigkeit
  • Vertikale erweiterte Oberflächen erleichtern die Entleerung und reduzieren den Produktrückhalt
Empfohlen für:
  • Zellkulturerweiterung
  • Impfstoffproduktion
  • Antikörperproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vergrößert
20
20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
Ja
Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe
Polystyrol
20
1450 cm²
Rollerflasche
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.