Learn More
Hellma™ Makroküvetten aus Suprasil Quarzglas
227.00 €
Spezifikation
Typ | Makroabsorptionszelle |
---|---|
Material | Quarz Suprasil |
Innenbreite (metrisch) | 9,5mm |
Menge | Je 1 |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15198444
|
Hellma™
100-2-40 |
26 μl |
227.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Makroabsorptionszelle | |
9,5mm | |
45 mm |
Quarz Suprasil | |
Je 1 | |
12,5mm |