Learn More
DWK Life Sciences Abdrehsicherung / Zug-Ring, für Sicherheitsschliffe
Bestandteil des Systems zum sicheren Lösen festsitzender Schliffe.
Marke: DWK Life Sciences 286216709
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zug-Ringe aus Polyamid haben sehr gute Gleiteigenschaften. Sie helfen durch eine gleichmäßige Kraftverteilung festsitzende Schliffe sicher zu lösen.- Durch eine gleichmäßige Kraftverteilung können festsitzende Schliffe sicher gelöst werden.
- Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit weisen Zug-Ringe sehr gute Gleiteigenschaften auf
Spezifikation
10/Pk. | |
Zum Sichern des Sicherheitsschliffes | |
Safeguard | |
NS 45/40 |