missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT™ Sicherheitskanister, HDPE-EC

Elektrisch leitfähige SCAT Sicherheitskanister bestehen aus hochwertigem PE-HD-el-Material. Aufgrund der Erdungsfähigkeit kann Funkenflug durch elektrische Entladung bei der Entsorgung von brennbaren oder explosiven Laborflüssigkeiten verhindert werden.

Marke:  SCAT™ 108292

113.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17875804

  • 135.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Made of very robust and electrically conductive HDPE, which is very resistant to solvents commonly used in laboratories
  • Filling quantities from 10 L for use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g. professional SymLine™ disposal systems)
  • Thread types S50, S60/61, S70/71 and S90 are commonly used in the laboratory and are all compatible
  • Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile, hazardous substances
  • Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
  • Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
Spezifikation

Spezifikation

2,6 gal.
S60/61
Canister with UN-Y Approval, Sensor Housing for M30 Sensor
Canister
10 L
SCAT Safety Funnels
HDPE
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt