Learn More
SCAT™ Sicherheitskanister, HDPE-EC
Elektrisch leitfähige SCAT Sicherheitskanister bestehen aus hochwertigem PE-HD-el-Material. Aufgrund der Erdungsfähigkeit kann Funkenflug durch elektrische Entladung bei der Entsorgung von brennbaren oder explosiven Laborflüssigkeiten verhindert werden.
Marke:  SCAT™ 108331
62.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17977260
  • 76.25 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Made of very robust and electrically conductive HDPE, which is very resistant to solvents commonly used in laboratories
  • Filling quantities from 10 L for use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g. professional SymLine™ disposal systems)
  • Thread types S50, S60/61, S70/71 and S90 are commonly used in the laboratory and are all compatible
  • Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile, hazardous substances
  • Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
  • Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
Spezifikation
Spezifikation
5,3 gal.
UN-Y approval
Black
290 x 399 x 245 mm
Canister with UN-Y Approval
20 L
S60/61
Canister, 20 Liter, S60/61, PE-HD electrostatic conductive, UN-Y approval, dimensions (W x H x D): 290 x 399 x 245 mm
Collection of Flammable Liquid Waste
HDPE