Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlusskappe, mit Flachdichtung für Sicherheitsschliffe
Zum sicheren Verschließen von DURAN™ Gewindehülsen nach Gebrauch.
41.95 € - 168.00 €
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15901551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286214202
NS 14/23
41.95 €
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15894598
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286214305
NS 19/26
43.80 €
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15824608
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286214605
NS 34/35
114.40 €
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15804608
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286214408
NS 24/29
51.70 €
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15814608
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286214502
NS 29/32
72.90 €
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15834608
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286214708
NS 45/40
168.00 €
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit geschlossenen Schraubkappen lassen sich Apparaturen aus DURAN™ Sicherheitsschliffen nach Gebrauch sicher verschließen. Die PTFE-beschichtete Silikondichtung sorgt für maximale chemische Beständigkeit.
  • Sicherer Verschluss der Sicherheitsschliffe vermindert ein unbeabsichtigtes Öffnen des Schliffes
  • Die PTFE-beschichtete Silikondichtung sorgt für maximale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung