Learn More
Simport™ Scientific Slimsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Slimsette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen.
Spezifikation
Material Acetal
Menge 2000
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
In Quickload™-Spenderboxen
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
  • Versenkter Deckel
  • Geeignet für automatisierte Drucker
  • Aus Acetal
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
Spezifikation
Acetal
2000