Learn More
Standardpufferphosphat, pH 4.002, NIST, Chem-Lab
Zur Verwendung im Labor, für pH-Wert-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST
296.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 877-24-7 |
---|---|
Summenformel | C8H5KO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 204.222 |
InChI-Schlüssel | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 23676735 |
IUPAC-Name | Kalium;2-Carboxybenzoat |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11908494
|
Chem Lab
CL03.0602.9010 |
10 l |
296.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
pH-Wert = 4.003 bei 0 °CpH-Wert = 3.99 bei 5 °C
pH-Wert = 3.998 bei 10 °C
pH-Wert = 3.999 bei 15 °C
pH-Wert = 4.002 bei 20 °C
pH-Wert = 4.008 bei 25 °C
pH-Wert = 4.015 bei 30 °C
pH-Wert = 4.035 bei 40 °C
pH-Wert = 4.060 bei 50 °C
pH-Wert = 4.091 bei 60 °C
pH-Wert = 4.126 bei 70 °C
pH-Wert = 4.164 bei 80 °C
Chemische Identifikatoren
877-24-7 | |
204.222 | |
23676735 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
C8H5KO4 | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium;2-Carboxybenzoat |
Spezifikation
Phosphate | |
1.00g/mL | |
C8H5KO4 | |
NIST traceable | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] | |
204.222 | |
204.23g/mol |
877-24-7 | |
4.002 | |
PE | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium;2-Carboxybenzoat | |
23676735 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : 2 to 25°C