Learn More
SVL™ Torion-Verbindungen
Für den Einsatz mit Torion-Glaskörpern und Gummi/PTFE-Dichtring
Marke:  SVL 720-03
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12563346
  • 118.00 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Glasgefülltes Polypropylen für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 180 °C
  • PTFE für die Verwendung bei Temperaturen bis zu 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylenklammer
14.7 mm (Bohrung)