Learn More
Thermo Scientific™ MagJET™ mRNA Anreicherungskit
Aufreinigung von mRNA aus Gesamt-RNA-Proben mit Oligo (dT) Poly A+-bindenden Magnet-Beads mit bis zu 10-facher Anreicherung von 5 – 100 μg RNA-Eingabe
760.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Hybridisierungspuffer, MagJET Oligo(dT)-Beads, Waschpuffer, nukleasefreies Wasser. Bei -4 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15295106
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
K2812
96 Vorbereitungen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Das MagJET mRNA Enrichment Kit wurde für die schnelle und effiziente Reinigung von mRNA aus Gesamt-RNA-Proben entwickelt. Die Oligo(dT)-Beads binden Poly A+ RNA spezifisch und mit hoher Kapazität, was eine maximale Extraktion von mRNA aus einem breiten Bereich von Ausgangsmaterial gewährleistet.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Die hohe Bindungskapazität, die gleichmäßige Partikelgröße und das schnelle magnetische Ansprechen der MagJET Oligo(dT)-Beads machen die Technologie ideal für die automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäure-Aufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Das Protokoll des MagJET mRNA Enrichment Kit führt zu den höchsten Mengen intakter RNA-Transkripte in voller Länge und zu geringer rRNA-Kontamination. Die daraus resultierende hochwertige, gereinigte mRNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Eigenschaften
  • Bis zu 10-fache mRNA-Anreicherung
  • Durchgehende mRNA-Isolierung mit hoher Integrität
  • Hohe Erträge aus einem breiten RNA-Eingabebereich (5 – 100 μg)
  • Kompatibel mit Hochdurchsatz-Automatisierungssystemen
Anwendungen
Isolierte RNA-Transkripte können verwendet werden in:
  • RT-PCR
  • RT-qPCR
Lieferumfang
  • Hybridisierungspuffer für MagJET mRNA Enrichment Kit
  • MagJET Oligo(dT)-Beads
  • Waschpuffer für MagJET mRNA Enrichment Kit
  • Wasser, nukleasefrei
Gefahren: Keine
Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific MagJET mRNA Enrichment Kit ist durch Isolierung der mRNA von 30 μg der gesamten HeLa RNA gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll qualifiziert. Die Qualität isolierter mRNA wird durch Messung der rRNA-Kontamination mit RT-qPCR bestimmt. Die Menge der rRNA ist <0.5 % vom Ausgangsmaterial.
Haltbarkeit: 36 Monate
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Lagerbedingungen:4 C
Spezifikation
Spezifikation
Hybridisierungspuffer, MagJET Oligo(dT)-Beads, Waschpuffer, nukleasefreies Wasser. Bei -4 °C lagern.
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Jahre