Learn More
Thermo Scientific™ MagJET™ Kit für virale DNA- und RNA
Reinigt virale Nukleinsäuren aus menschlichen und tierischen Proben, wie Plasma, Serum, Speichel und Urin, mittels Magnet-Bead-Technologie, die für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet ist.
Marke:  Thermo Scientific™ K2782
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13595180
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific MagJET Viral DNA- und RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von viralen Nukleinsäuren aus verschiedenen flüssigen Proben menschlichen und tierischen Ursprungs wie Plasma, Serum, Speichel und Urin sowie aus Nasen-, Wangen- und Urogenitalabstrichproben und Blut entwickelt.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Die MagJET Magnet-Beads eignen sich aufgrund ihres hohen Bindungsvermögens, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion hervorragend für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnenen hochwertigen gereinigten Nukleinsäuren enthalten keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und können in zahlreichen Downstream-Prozessen wie RT-PCR, RT-qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften
Vielseitig – für Serum, Plasma, Urin, Speichel, andere Körperflüssigkeiten und Abstriche menschlichen Ursprungs geeignet
Hohe Ausbeute im breiten linearen Bereich
Hochgradig rein – frei von Nukleasen, Proteinen, qPCR und RT-qPCR-Inhibitoren
Flexibel - einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
Anwendungen
Nachgeschaltete Verwendung in qualitativen und quantitativen auf Nukleinsäure beruhenden Assays, z. B. (RT)-PCR, (RT)-qPCR
Enthält
• Lysepuffer
• MagJET magnetische Beads
• Proteinase K
• Träger-RNA
• Waschpuffer 1 (Konz.)
• Waschpuffer 2 (Konz.)
• Wasser, nukleasefrei
Gefährlich: Ja
> Gefährlich: Nein
> Qualitätskontrolle: Das MagJET Viral DNA- und RNA-Kit wurde mittels Isolierung von DNA und RNA aus 200 μl menschlichem Plasma, das Plasmid-DNA- und RNA-Transkripte enthält, getestet. Die Ausbeute an Nukleinsäuren wurde mit RT-qPCR und qPCR bewertet und mit der Kopiezahl angereicherter DNA (linearisierte Plasmid-DNA, 105 Kopien/Probe) und RNA (RNA-Transkript, 106 Kopien/Probe) verglichen.
> Haltbarkeit: 36 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Träger-RNA in der Original-Aluminiumtasche bei -20 °C lagern. Proteinase K-Lösung nach dem Öffnen bei -20 °C lagern. MagJET Magnetic Beads sollten bei 4 °C gelagert werden. Andere Komponenten des Kits sollten bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) gelagert werden.
Nachfolgende Verwendung in qualitativen und quantitativen Nukleinsäure-Assays wie RT-PCR, RT-qPCR
Lysepuffer, MagJET Magnetic Beads, Proteinase K, Träger-RNA, Waschpuffer 1 (konz.), Waschpuffer 2 (konz.), nukleasefreies Wasser
4 x 96 Präparate