Learn More
Tri-n-Butylzinnbromid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7080333
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-23-0
Summenformel C12H27BrSn
Molekulargewicht (g/mol) 369.962
MDL-Nummer MFCD00010660
InChI-Schlüssel FVRKTAOFDKFAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin bromide, tri-n-butyltin bromide, bromotributyltin, stannane, tributylbromo, tri-n-butylbromotin, tributyltinbromide, bu3snbr, bromo tributyl stannane, acmc-20ajf5, tri-n-butyl tin bromide
PubChem CID 305767
IUPAC-Name Brom(Tributyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin bromide
Dichte 1.338 g/mL
Siedepunkt 163°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.507
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 369.96
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig