Learn More
DuPont™ Tychem™ NP560
Widerstandsfähige Barriere gegen eine Reihe von Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen. Ideal für schwere Arbeiten oder Anwendungen mit längerer Exposition gegenüber Lösungsmitteln.
Marke: DuPont™ D15536323
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Tychem NP560 Handschuhe mit nahtlosem Strickeinsatz im Maß 15 und taktiler, rutschfester Grifffläche bieten erstklassigen Halt, ausgezeichneten Tragekomfort und ausgezeichneten Schutz
- Die äußere Neoporenbeschichtung bietet Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fett und Ölen
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT
- EN388: 2016 3031X – EN ISO 374-5:2016
- Raue texturierte Oberfläche bietet verbesserten Halt und gute Abriebfestigkeit – Level 3 (EN388: 2003)
Spezifikation
CE-Kategorie III | |
Rau | |
Neopren | |
Extragroß, 11 | |
55 mil | |
EN388: 2016 3031X | |
Typ A | |
Ja | |
15Nahtloser G-Polyester-Strickeinsatz | |
12 Paare pro Beutel/6 Beutel pro Karton: 72 Paare insgesamt | |
355 mm |
Schwarz | |
Nein | |
Handschuhe | |
Handschuh/anatomische Form, NP 560 | |
1,39 mm | |
Nein | |
AJKLMT | |
Glatt | |
Gefüttert | |
14 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur