Learn More
DuPont™ Tyvek™ Dual Overall, Modell CHF5A
Für die optimale Balance von Schutz, Langlebigkeit und Komfort. Der DuPont™ Tyvek™ 400 Overall mit doppelter Haube ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Micron.
Marke: DuPont™ D14809610
805.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Tyvek™ vorne und großer, atmungsaktiver Rückeneinsatz aus SMS
- Abgesteppte äußere Säume
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
- Taillengummi (eingenäht)
- Tyvek™ Reißverschluss mit Abdeckleiste
- Weiß
- Antistatisch
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Tyvek™ Vorderseite, SMS Rückseite | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Genäht | |
(EU) 2016/425, EN 1149-5 |
M | |
Weiß | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Kategorie III, Typ 5 und 6 | |
92 bis 100 cm |