Learn More
UBE2R2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen UBE2R2
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16892554
Unterlagen ansehen
Proteintech
14077-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16882554
Unterlagen ansehen
Proteintech
14077-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Protein kinase CK2 is a ubiquitous and pleiotropic Ser/Thr protein kinase involved in cell growth and transformation. This gene encodes a protein similar to the E2 ubiquitin conjugating enzyme UBC3/CDC34. Studies suggest that CK2-dependent phosphorylation of this ubiquitin-conjugating enzyme functions by regulating beta-TrCP substrate recognition and induces its interaction with beta-TrCP, enhancing beta-catenin degradation.
Spezifikation
Spezifikation
UBE2R2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q6ZWZ2, Q712K3
54926, 67615, 689226
UBE2R2 Fusion Protein Ag5202
Primary
-20°C
UBE2R2
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDC34B, UBC3B, UBE2R2, Ubiquitin carrier protein R2, Ubiquitin protein ligase R2
UBE2R2
IgG
Antigen Affinity Chromatography